missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Antibody (C5/8117R), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593159 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Janelia Fluor 549
Código de producto.
18593159 0.1 mL, Janelia Fluor 549
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593159

Marca: Novus Biologicals NBP320764JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C5/8117R
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to human extracellular domain of CD5 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.