missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD5 Antibody (C5/473), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200049137 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18400242 0.02 mg 0.02 miligramo
18418961 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18400242

Marca: Novus Biologicals NBP2329400.02mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C5/473
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P06127, P06127
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa450-495) of human CD5 protein. (Uniprot: P06127)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.