Learn More
CD5 Antibody (C5/473), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-32940-0.1mg
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Beschreibung
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| CD5 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL | |
| P06127, P06127 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Canine | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| C5/473 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1 | |
| Recombinant fragment (around aa450-495) of human CD5 protein. (Uniprot: P06127) | |
| 0.1 mg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology | |
| 921 | |
| Store at 4C. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur