Learn More
CD5 Antibody (C5/473), Novus Biologicals™
Código de producto. 18400242 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
18400242 0.02 mg 0.02 miligramo
18418961 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18400242
Marca: Novus Biologicals NBP2329400.02mg
Mouse Monoclonal Antibody
CD5 Monoclonal antibody specifically detects CD5 in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon C5/473
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen P06127, P06127
Alias de gen CD5 antigen, CD5 antigen (p56-62), CD5 molecule, LEU1T-cell surface glycoprotein CD5, Lymphocyte antigen T1/Leu-1, T1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa450-495) of human CD5 protein. (Uniprot: P06127)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 921
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ