missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD48/SLAMF2 Antibody (5-4.8), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18565675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18565675 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18565675

Marca: Novus Biologicals NBP311465MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD48/SLAMF2 Monoclonal antibody specifically detects CD48/SLAMF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD48/SLAMF2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 5-4.8
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human peripheral blood lymphocytes (Uniprot: P09326)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.