missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD48/SLAMF2 Monoclonal antibody specifically detects CD48/SLAMF2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD48/SLAMF2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5-4.8 |
| Conjugado | Alexa Fluor 700 |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human peripheral blood lymphocytes (Uniprot: P09326) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?