missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD48/SLAMF2 Antibody (331504) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18543828 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18543828 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18543828

Marca: Novus Biologicals FAB3327E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD48/SLAMF2 Monoclonal antibody specifically detects CD48/SLAMF2 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD48/SLAMF2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 331504
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD48/SLAMF2, Phe23-Arg216, Accession # BAE96326
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 962
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.