missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD48/SLAMF2 Antibody (04), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30030289 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30030289 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30030289 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326086H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD48/SLAMF2 Monoclonal antibody specifically detects CD48/SLAMF2 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD48/SLAMF2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 04
Conjugado HRP
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen BCM1 surface antigen, BCM1Leukocyte antigen MEM-102, BLAST, BLAST1TCT.1, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, CD48 antigen, CD48 antigen (B-cell membrane protein), CD48 molecule, hCD48, mCD48, MEM-102, SLAMF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 962
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.