missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD47 Antibody (CL6913) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 30292883 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30292883 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30292883

Marca: Novus Biologicals NBP344397

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD47
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CL6913
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formulación Lyophilized in 5% Trehalose.
Alias de gen antigen identified by monoclonal 1D8, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47 antigen, CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer), CD47 glycoprotein, CD47 molecule, IAPintegrin associated protein, Integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47, MER6integrin-associated signal transducer, OA3, Protein MER6, Rh-related antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q08722, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 961
Reconstitución Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.