missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD47 Monoclonal antibody specifically detects CD47 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD47 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CD47/3019 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, ELISA, Immunohistochemistry 1-2 μg/ml, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/ml, Protein Array |
| Formulación | 10 mM PBS |
| Alias de gen | antigen identified by monoclonal 1D8, Antigenic surface determinant protein OA3, CD47 antigen, CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer), CD47 glycoprotein, CD47 molecule, IAPintegrin associated protein, Integrin-associated protein, leukocyte surface antigen CD47, MER6integrin-associated signal transducer, OA3, Protein MER6, Rh-related antigen |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?