missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CD46 Antibody (FOR46) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD46 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FOR46 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P15529 |
| Alias de gen | AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CD46 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?