missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD46 Antibody (FOR46) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30045066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30045066 50 μg 50 microgramos
30048144 1 mg 1 miligramo
30048312 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30045066

Marca: Novus Biologicals™ NBP32864450ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD46
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon FOR46
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P15529
Alias de gen AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
Especie del huésped Human
Inmunógeno CD46
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4179
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.