missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD46 Antibody (122.2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18188662 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18188662 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18188662

Marca: Novus Biologicals NBP233159

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD46 Monoclonal specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD46
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, CyTOF, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 122.2
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.5-1ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1ug/ml, CyTOF-ready
Alias de gen AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
Símbolos de los genes CD46
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD46 protein (Uniprot: P15529)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4179
Especificidad de la prueba CD46 acts as a cofactor for complement factor I, a serine protease, which protects autologous cells against complement-mediated injury by cleaving C3b and C4b deposited on host tissue. It may be involved in the fusion of the spermatozoa with the oocyte during fertilization. CD46 acts as a co-stimulatory factor for T-cells, which induces the differentiation of CD4+ into T-regulatory 1 cells. T-regulatory 1 cells suppress immune responses by secreting interleukin-10, and therefore are thought to prevent autoimmunity. A number of viral and bacterial pathogens seem to exploit this property and directly induce an immunosuppressive phenotype in T-cells by binding to CD46.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.