Descripción
CD45RO Monoclonal specifically detects CD45RO in Bovine, Goat, Water Buffalo, Sheep samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45RO |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | ILA116A |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000 |
| Formulación | Ascites with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide |
| Símbolos de los genes | PTPRC |
| Mostrar más |