missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RO Antibody (190-2F2.5), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18156817 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18156817 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18156817 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247956AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45RO Monoclonal specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45RO
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 190-2F2.5
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Símbolos de los genes PTPRC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lentillectin purified glycoproteins obtained from HuPBL and from a CLL (B cell).
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especificidad de la prueba Recognizes a 180-185kDa protein, identified as isoform of leukocyte common antigen (CD45RO). This antibody reacts with mature activated T-cells, most thymocytes, and a sub-population of resting T-cells within both CD4 and CD8 subsets. It shows no reactivity with normal B or natural killer cells, but reacts with granulocytes and monocytes. Reportedly, it is useful to identify T-cell lymphomas and leukemias. It rarely stains NK cells or B-cell lymphomas.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.