missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD45RO Monoclonal antibody specifically detects CD45RO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD45RO |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 190-2F2.5 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Lentillectin Purified glyco proteins obtained from HuPBL and from a CLL (B cell). |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?