missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45RA Mouse, PE, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
156.45€ - 288.75€
Especificaciones
| Antígeno | CD45RA |
|---|---|
| Clon | HI100 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15912068
|
EnquireBio
QAB45-PE-25Tests |
25 Tests |
156.45€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15902068
|
EnquireBio
QAB45-PE-100Tests |
100 Tests |
288.75€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD45RA | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 5788 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified |
| HI100 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_002829 | |
| PTPRC | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto