Learn More
CD45RA Mouse, PE, Clone: HI100, enQuireBio™
Código de producto. 15902068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
15902068 100 Tests 100 tests
15912068 25 Tests 25 tests
2 options
Código de producto. 15902068
Marca: EnquireBio QAB45PE100Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD45RA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HI100
Concentración 5μL/Test
Conjugado PE
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_002829
Símbolos de los genes PTPRC
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2b κ