missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RA Antibody (B-C15), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18502477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18502477 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18502477

Marca: Novus Biologicals NBP318097AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45RA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon B-C15
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Reh 6 cell line. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.