Learn More
CD45 Rat, Biotin, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
85.85€ - 137.00€
Especificaciones
Antígeno | CD45 |
---|---|
Clon | 30-F11 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15921968
|
EnquireBio
QAB40-B-25UG |
25 μg |
85.85€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911968
|
EnquireBio
QAB40-B-100UG |
100 μg |
137.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CD45 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
30-F11 | |
Flow Cytometry | |
Biotin | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |