missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Antibody (SPM569 + SPM570), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18734660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18734660 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18734660 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234430JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM569 + SPM570
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B220, CD_antigen: CD45, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, EC:3.1.3.48, GP180, LCA, L-CA, Leukocyte common antigen, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human B- and T-lymphoma cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.