missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45 Antibody (rPTPRC/1147), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18602084 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18602084 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18602084

Marca: Novus Biologicals NBP321142B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD45
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rPTPRC/1147
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen B220, CD_antigen: CD45, CD45, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, EC:3.1.3.48, GP180, LCA, L-CA, Leukocyte common antigen, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c polypeptide, PTPRC, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD45 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cell Biology, Cellular Markers, Cellular Signaling, Cytokine Research, Glia Markers, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, MAP Kinase Signaling, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Modulation of DNA Pools, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5788
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.