missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44 Antibody (SPM521), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18589684 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589684

Marca: Novus Biologicals NBP311550AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD44 Monoclonal antibody specifically detects CD44 in Human, Monkey, Baboon samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD44
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM521
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3CDW44, MIC4MGC10468, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Stimulated human leukocytes
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Core ESC Like Genes, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 960
Especies diana Human, Monkey, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.