missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44 Antibody (CL13319) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30292113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30292113 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30292113 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318578CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD44 Monoclonal antibody specifically detects CD44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD44
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL13319
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3CDW44, MIC4MGC10468, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P16070, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Core ESC Like Genes, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 960
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.