missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD44 Antibody (CD44v4/1700R), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18217581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18217581 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18217581

Marca: Novus Biologicals NBP254586AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD44
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CD44v4/1700R
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3CDW44, MIC4MGC10468, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Símbolos de los genes CD44
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment corresponding to the v4 domain of human CD44 (Uniprot: P16070)
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 960
Especificidad de la prueba This antibody recognizes an epitope encoded by exon v4 on the variant portion of human CD44. The CD44 molecule belongs to a family of cellular adhesion molecules found on a wide range of normal and malignant cells in epithelial, mesothelial and hemopoiesis tissues. CD44 is a single gene with 20 exons, of which 10 are normally expressed to encode the basic CD44 (H-CAM) molecule. The additional 10 exons (v1 to v10) are only expressed by alternative splicing of the nuclear RNA.The expression of specific cell adhesion molecule CD44 splice variants has been reported to be associated with metastasis in certain human malignancies.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.