Learn More
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/839), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18722193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18722193 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18722193 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247879IR
Mouse Monoclonal Antibody
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD43/Sialophorin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPN/839
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6693
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ