Learn More
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/1766R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18749712 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18749712 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18749712 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254344AF647
Rabbit Monoclonal Antibody
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD43/Sialophorin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPN/1766R
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6693
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG