missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD42b/GPIb alpha Antibody (HIP1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18725933 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18725933 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18725933 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500511AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD42b/GPIb alpha Monoclonal specifically detects CD42b/GPIb alpha in Human, Mouse, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD42b/GPIb alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon HIP1
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen Antigen CD42b-alpha, BSS, CD42b, CD42b antigen, CD42b-alpha, glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide, Glycoprotein Ibalpha, GP1B, GP-Ib alpha, GPIbA, GPIb-alpha, MGC34595, platelet glycoprotein Ib alpha chain, platelet membrane glycoprotein 1b-alpha subunit
Símbolos de los genes GP1BA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peripheral blood mononuclear cells of a patient suffering with CLL.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2811
Especificidad de la prueba The antibody HIP1 reacts with CD42b (GPIb alpha), a 135-145 kDa membrane glycoprotein expressed on platelets and megakaryocytes. CD42b and CD42c (GPIb beta) are composed in a disulfide linked heterodimer (CD42b/c; 160 kDa); CD42b/c forms a noncovalent complex with CD42a and CD42d. HLDA IV; WS Code P 40
Especies diana Human, Mouse, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.