missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD41/CD61 Antibody (P256) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200057047 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18691798 0.025 mL 0.03 ml
18693569 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18691798 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2504430.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD41/CD61 Monoclonal antibody specifically detects CD41/CD61 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD41/CD61
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon P256
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen CD41, CD41 antigen, CD41BHPA3, GP2Bintegrin alpha-IIb, GPalpha IIb, GPIIb, GTA, integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41), integrin, alpha 2b (platelet glycoprotein IIb of IIb/IIIa complex, antigenCD41B), ITGAB, platelet fibrinogen receptor, alpha subunit, Platelet membrane glycoprotein IIb, platelet-specific antigen BAK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peripheral blood mononuclear cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3674
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.