missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD40/TNFRSF5 Antibody (1C10), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517617 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18517617 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517617 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB440X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD40/TNFRSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40/TNFRSF5 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Agonist Activity, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD40/TNFRSF5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Agonist Activity, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1C10
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Agonist Activity, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B cell surface antigen CD40, B-cell surface antigen CD40, Bp50B cell-associated molecule, CD40 antigen, CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5, CD40 type II isoform, CD40L receptor, CDw40, MGC9013, nerve growth factor receptor-related B-lymphocyte activation molecule, p50, TNFRSF5CD40 antigen (TNF receptor superfamily member 5), tumor necrosis factor receptor superfamily member 5, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 5
Especie del huésped Rat
Inmunógeno COS-7 African green monkey SV40 transformed kidney fibroblast-like cell line-derived recombinant mouse CD40/TNFRSF5, Extracellular domain
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 958
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.