missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CD40 Ligand/TNFSF5 Antibody (ruplizumab) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200085864 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30047899 50 μg 50 microgramos
30047719 1 mg 1 miligramo
30046136 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30047899

Marca: Novus Biologicals™ NBP32871650ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD40 Ligand/TNFSF5 Monoclonal antibody specifically detects CD40 Ligand/TNFSF5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD40 Ligand/TNFSF5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon ruplizumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P29965
Alias de gen CD154, CD154 antigen, CD40 antigen ligand, CD40 ligand, CD40-L, CD40LIGM, gp39, hCD40L, HIGM1, T-B cell-activating molecule, T-BAM, T-cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TNFSF5IMD3, TRAPtumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5 (hyper-IgM syndrome), tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFSF5/ CD40L/ CD154
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 959
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.