missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Antibody (YNB46.1.8 (Campath-9H)), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18611809 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; PE/ATTO 594
Código de producto.
18611809 0.1 mL; PE/ATTO 594
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18611809

Marca: Novus Biologicals NBP275900PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon YNB46.1.8 (Campath-9H)
Conjugado PE/ATTO 594
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Rat T-cell line (NB2) transfected with the human CD4
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.