Learn More
CD4 Antibody (YNB46.1.8 (Campath-9H)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | YNB46.1.8 (Campath-9H) |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10 - 1:500, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300 |
| Alias de gen | CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4 |
| Símbolos de los genes | CD4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |