missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Antibody (RPA-T4) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18181823 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18181823 0.025 mg 25 microgramos
18093624 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18181823 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP225199SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications

CD4 Monoclonal specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, In vitro assay, Immunohistochemistry-Paraffin (Negative), CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), In vitro Assay, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon RPA-T4
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, In vitro assay reported in multiple pieces of scientific literature, Immunohistochemistry-Paraffin (Negative), CyTOF-ready, Block/Neutralize
N.º de referencia del gen NP_000607
Alias de gen CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Símbolos de los genes CD4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHA-stimulated human PBMC.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especificidad de la prueba This product reacts with Human.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.