missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD4 Antibody (CE9.1 (Clenoliximab)), PE - Chimeric, Novus Biologicals™

Código de producto. 18676557 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, PE
Código de producto.
18676557 0.1 mL, PE
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18676557

Marca: Novus Biologicals NBP252681PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human, Chimpanzee samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Surface Plasmon Resonance, CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Monoclonal
Clon CE9.1 (Clenoliximab)
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Domain 1 of human CD4.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human, Chimpanzee
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.