missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39/ENTPD1 Antibody (498403) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30161348 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30161348 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4397JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD39/ENTPD1 Monoclonal antibody specifically detects CD39/ENTPD1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD39/ENTPD1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 498403
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATPDase, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, NTPDase-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD39/ENTPD1, Thr38-Val478, Accession # P49961
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.