missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD39/ENTPD1 Antibody (495826), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18509878 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18509878 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18509878

Marca: Novus Biologicals FAB4398J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD39/ENTPD1 Monoclonal antibody specifically detects CD39/ENTPD1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD39/ENTPD1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 495826
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATPDase, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, NTPDase-1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD39/ENTPD1, Thr38-Ile478, Accession # AAH11278
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 953
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.