missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD39/ENTPD1 Monoclonal specifically detects CD39/ENTPD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD39/ENTPD1 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 17B5F11 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5 - 5 ug/mL, ELISA reported in scientific literature (PMID 33488292), Immunohistochemistry 1:20 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 5 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | NP_001191742 |
| Alias de gen | ATPDase, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, NTPDase-1 |
| Símbolos de los genes | ENTPD1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?