missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Antibody (HB7) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18265830 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.2 mg
Tamaño de la unidad:
0.20 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18265830 0.025 mg 25 microgramos
18225220 0.2 mg 0.20 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18265830 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2526960.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD38 Monoclonal specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD38
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon HB7
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.02% Proclin 300. with 0.02% Proclin 300
Alias de gen ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, cADPr hydrolase 1, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase, T10
Símbolos de los genes CD38
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Viable cells (1 x 10E7) of the human cell line, BJAB (Human Burkitt lymphoma B cell line), which was were injected intraperitoneally into 8-week-old BALB/c mice.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 952
Especificidad de la prueba This antibody binds to an epitope between amino acids 273-285 of human CD38, an approximately 45 kDa type II transmembrane protein, expressed on essentially all pre-B lymphocytes, plasma cells, and thymocytes. Also present on activated T lymphocytes, natural killer (NK) lymphocytes, myeloblasts, and erythroblasts. Bimodally expressed during B cell development, modulating from high in immature cells to low in intermediate ones and back to high on mature B cells. This antibody competes with clone AT13/5 (Ab00289) (Ellis 1995).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20C.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.