missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human, Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD38 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | AT1 |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase, 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase (EC:2.4.99.20), 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase, ADPRC 1, ADPRC1, ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, CD_antigen: CD38, CD38, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, cluster of differentiation 38, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 2.4.99.20, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, NAD(+) nucleosidase, T10 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human T cell line CCRF-CEM |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?