missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD38 Antibody (240742), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567848 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18567848 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18567848 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB2404Y

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD38 Monoclonal antibody specifically detects CD38 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD38
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 240742
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase, 2'-phospho-ADP-ribosyl cyclase/2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase (EC:2.4.99.20), 2'-phospho-cyclic-ADP-ribose transferase, ADPRC 1, ADPRC1, ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 1, cADPr hydrolase 1, CD_antigen: CD38, CD38, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, cluster of differentiation 38, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 2.4.99.20, EC 3.2.2.6, EC:3.2.2.6, NAD(+) nucleosidase, T10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD38, Met1-Ile300, Accession # P28907
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 952
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.