missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD37 Antibody (IPO-24), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587415 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587415 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587415

Marca: Novus Biologicals NBP311462V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD37 Monoclonal antibody specifically detects CD37 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD37
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon IPO-24
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD37 antigentetraspanin-26, CD37 molecule, cell differentiation antigen 37, GP52-40, leukocyte antigen CD37, MGC120234, Tetraspanin-26, Tspan-26, TSPAN26leukocyte surface antigen CD37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spleen cells of a patient with hairy cell leukemia
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 951
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.