Descripción
CD36 Monoclonal specifically detects CD36 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD36/SR-B3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 185-1G2 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD36 antigen, CD36 molecule (thrombospondin receptor), FA6-152, FATCHDS7, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3Bthrombospondin receptor), GPIIIB, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, platelet glycoprotein 4, Platelet glycoprotein IV, scavenger receptor class B, member 3, Thrombospondin receptor |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Stimulated human leukocytes |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?