missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD35 Antibody (SPM554), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18186018 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18186018 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18186018

Proveedor: Novus Biologicals NBP234796PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Human, Chimpanzee, Baboon, Cynomolgus Monkey, Rhesus Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD35
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SPM554
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Símbolos de los genes CR1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Intact human monocytes
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1378
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 210-220kDa, which is identified as the complement receptor 1 (CR1)/CD35. This monoclonal antibody is specific for a site in CR1 that is distal from the C3b-binding site, so that it is unable to block CR1 activity. This monoclonal antibody is highly specific to CR1 and shows no cross-reaction with CR2. The primary function of CR1 is to serve as the cellular receptor for C3b and C4b, the most important components of the complement system leading to clearance of foreign macromolecules. The Knops blood group system is a system of antigens located on this protein. Follicular dendritic cells (FDC) are restricted to the B-cell regions of secondary lymphoid follicles. They are CD21+/CD35+/CD1a-. This monoclonal antibody labels follicular dendritic cells and follicular dendritic cell sarcoma.
Especies diana Human, Primate, Baboon
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.