missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD35 Antibody (CR1/8284R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587078 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587078 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587078

Marca: Novus Biologicals NBP324298FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD35
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CR1/8284R
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.