Learn More
CD35 Antibody (8C12), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18355660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18355660 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18355660 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281049AF350
Rat Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal specifically detects CD35 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD35
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 8C12
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Símbolos de los genes CR1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Purified murine CR1 protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1378
Especificidad de la prueba Recognises an epitope on CD35 (CR1, 190 kDa), but not on CD21 (CR2, 145-150 kDa), which are alternative splice variants of primary Cr2 gene transcripts.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ