Learn More
CD35 Antibody (594708), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30147239 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30147239 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30147239
Marca: Novus Biologicals FAB5748CL1
Mouse Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD35
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 594708
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD35, Gln42-Asp1971 (His1208Arg), Accession # CAA68755
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1378
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1