missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sino Biological™ CD34 Recombinant Human Protein
Beschreibung
Expressed from DNA sequence encoding extracellular domain of human CD34 precursor (Met 1-Thr 290) fused to polyhistidine tag
- Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
Spezifikation
Spezifikation
| Para utilizar con (aplicación) | Assay Standard |
| Peso molecular | 29kd |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | Human |
| Requisitos de almacenamiento | −20°C |
| Forma estructural | Recombinant |
| Concentración de endotoxinas | <1 EU/μg |
| Nombre común | CD34 Molecule |
| Símbolo de gen | CD34 |
| Tipo de producto | CD34 Recombinant Human Protein |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?