Descripción
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD34 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rHPCA1/8500 |
| Conjugado | PerCP |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant fragment (around aa100-300) of human CD34 protein (exact sequence is proprietary) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |