Descripción
CD34 Monoclonal specifically detects CD34 in Human, Primate, Bovine (Negative), Canine (Negative), Rat (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Product Image.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD34 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | QBEnd/10 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Alias de gen | CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule |
| Símbolos de los genes | CD34 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Detergent solubilized vesicular suspension prepared from human term placenta |
| Mostrar más |
For Research Use Only